Sódio solução padrão, 1000 mg/L Na em 5% ácido nítrico (de Na₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88097.AE
88097.AP
88097.AEEA
47.7
EUR
88097.AE
88097.AP
Sódio solução padrão, 1000 mg/L Na em 5% ácido nítrico (de Na₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certificações: Rastreável de NIST