Print…
Sódio solução padrão, 10000 mg/L Na em 5% ácido nítrico (de Na₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14400.AD 14400.AE
14400.ADEA 109 EUR
14400.AD 14400.AE
Sódio solução padrão, 10000 mg/L Na em 5% ácido nítrico (de Na₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Sodium Standards
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certificações: Rastreável de NIST