Molibdênio solução padrão, 10000 mg/L Mo emem solução de hidróxido de amônio (máx. 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38726.AE
38726.AP
38726.AEEA
182
EUR
38726.AE
38726.AP
Molibdênio solução padrão, 10000 mg/L Mo emem solução de hidróxido de amônio (máx. 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Molybdenum Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certificações: Rastreável de NIST