Lítio solução padrão 1000 mg/L Li em 5% ácido nítrico (de Li₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88076.AE
88076.AP
88076.AEEA
44.4
EUR
88076.AE
88076.AP
Lítio solução padrão 1000 mg/L Li em 5% ácido nítrico (de Li₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificações: Rastreável de NIST