Lítio solução padrão 1000 mg/L Li em 5% ácido nítrico (de Li₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13821.AD
13821.AE
13821.AP
13821.ADEA
61.6
EUR
13821.AD
13821.AE
13821.AP
Lítio solução padrão 1000 mg/L Li em 5% ácido nítrico (de Li₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificações: Rastreável de NIST