Print…
Lítio solução padrão 10000 mg/L Li em 5% ácido nítrico (de Li₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 147 EUR
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Lítio solução padrão 10000 mg/L Li em 5% ácido nítrico (de Li₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Lithium Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificações: Rastreável de NIST