Print…
Índio solução padrão 1000 mg/L em in 5% ácido nítrico (de In) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13846.AD 13846.AE 13846.AP
13846.ADEA 84.6 EUR
13846.AD 13846.AE 13846.AP
Índio solução padrão 1000 mg/L em in 5% ácido nítrico (de In) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Indium Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certificações: Rastreável de NIST