Índio solução padrão 10000 mg/L em in 5% ácido nítrico (de In) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14411.AD
14411.AE
14411.AP
14411.ADEA
152
EUR
14411.AD
14411.AE
14411.AP
Índio solução padrão 10000 mg/L em in 5% ácido nítrico (de In) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Indium Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Traceable to NIST
Certificações: Rastreável de NIST