Print…
Ouro solução padrão 1000 mg/L Au em 20% ácido clorídrico (de Au) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88068.AP 88068.AE
88068.APEA 274 EUR
88068.AP 88068.AE
Ouro solução padrão 1000 mg/L Au em 20% ácido clorídrico (de Au) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificações: Rastreável de NIST