Ouro solução padrão 1000 mg/L Au em 20% ácido clorídrico (de Au) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13881.AE
13881.AD
13881.AP
13881.AEEA
204
EUR
13881.AE
13881.AD
13881.AP
Ouro solução padrão 1000 mg/L Au em 20% ácido clorídrico (de Au) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificações: Rastreável de NIST