Print…
Ouro solução padrão 10000 mg/L Au em 20% ácido clorídrico (de Au) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14392.AD 14392.AE 14392.AP
14392.ADEA 440 EUR
14392.AD 14392.AE 14392.AP
Ouro solução padrão 10000 mg/L Au em 20% ácido clorídrico (de Au) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificações: Rastreável de NIST