Gálio 1000 mg/L Ga em 5% ácido nítrico com ácido clorídrico (max. 1%) (de Ga) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88066.AE
88066.AP
88066.AEEA
57.2
EUR
88066.AE
88066.AP
Gálio 1000 mg/L Ga em 5% ácido nítrico com ácido clorídrico (max. 1%) (de Ga) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificações: Rastreável de NIST