Gálio 10000 mg/L Ga em 5% ácido nítrico com ácido clorídrico (max. 1%) (de Ga) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14427.AD
14427.AE
14427.AP
14427.ADEA
119
EUR
14427.AD
14427.AE
14427.AP
Gálio 10000 mg/L Ga em 5% ácido nítrico com ácido clorídrico (max. 1%) (de Ga) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificações: Rastreável de NIST