Cobalto 1000 mg/L Co em 5% ácido nítrico (de Co) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88060.AE
88060.AP
88060.AEEA
58
EUR
88060.AE
88060.AP
Cobalto 1000 mg/L Co em 5% ácido nítrico (de Co) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificações: Rastreável de NIST