Print…
Cobalto 1000 mg/L Co em 5% ácido nítrico (de Co) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13828.AD 13828.AE 13828.AP
13828.ADEA 59.3 EUR
13828.AD 13828.AE 13828.AP
Cobalto 1000 mg/L Co em 5% ácido nítrico (de Co) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificações: Rastreável de NIST