Cobalto 10000 mg/L Co em 5% ácido nítrico (de Co) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14390.AD
14390.AE
14390.AP
14390.ADEA
107
EUR
14390.AD
14390.AE
14390.AP
Cobalto 10000 mg/L Co em 5% ácido nítrico (de Co) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certificações: Rastreável de NIST