Print…
Cério 1000 mg/L Ce em 5% ácido nítrico (de Ce) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
30520.AE 30520.AP
30520.AEEA 52.8 EUR
30520.AE 30520.AP
Cério 1000 mg/L Ce em 5% ácido nítrico (de Ce) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Cerium Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificações: Rastreável de NIST