Print…
Cério 1000 mg/L Ce em 5% ácido nítrico (de Ce) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13815.AD 13815.AE
13815.ADEA 58.8 EUR
13815.AD 13815.AE
Cério 1000 mg/L Ce em 5% ácido nítrico (de Ce) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cerium Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificações: Rastreável de NIST