Print…
Cério 10000 mg/L Ce em 5% ácido nítrico (de Ce) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14371.AD 14371.AE 14371.AP
14371.ADEA 96.4 EUR
14371.AD 14371.AE 14371.AP
Cério 10000 mg/L Ce em 5% ácido nítrico (de Ce) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cerium Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certificações: Rastreável de NIST