Print…
Phthaloyl dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
P0405-25G P0405-500G P0405-100G
TCIAP0405-25GEA 16 EUR
TCIAP0405-25G TCIAP0405-500G TCIAP0405-100G
Phthaloyl dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Phthaloyl dichloride
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 276°C
Ponto de Inflamação: 151°C
Número MDL : MFCD00000666
Número CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07375
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd26e55e1856cde595d5076c16561ed3f9d5c58&vid=8cd26e55e1856cde595d5076c16561ed3f9d5c58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %