Print…
Phthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P40409-100G P40409-500G
SIALP40409-100GEA 83.6 EUR
SIALP40409-100G SIALP40409-500G
Phthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Phthaloyl dichloride
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00000666
Número CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II