Print…
Phthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
79830-100ML 79830-500ML
SIAL79830-100MLEA 54.9 EUR
SIAL79830-100ML SIAL79830-500ML
Phthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Phthaloyl dichloride
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00000666
Número CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II