Print…
Phthaloyl dichloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21029.0050 8.21029.0250
8.21029.0050EA 35.6 EUR
8.21029.0050 8.21029.0250
Phthaloyl dichloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Phthaloyl dichloride
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000666
Número CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 281 °C
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5684 (20 °C, 589 nm)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)