Phthaloyl dichloride ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
L08753.22
L08753.36
L08753.22EA
48
EUR
L08753.22
L08753.36
Phthaloyl dichloride ≥94%
Phthaloyl dichloride
Purity: 94%
CAS No.: 88-95-9
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.03
Flash Point: 151°(304°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 12°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 608200
Merck Reference: 14,7375
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000666
Fórmula:
C₈H₄Cl₂O₂ Ponto de ebulição: 276 °C Ponto de Fusão: 12 °C Densidade: 1,409 Ponto de Inflamação: 151 °C (304 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000666 Número CAS: 88-95-9 EINECS: 201-869-0 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,7375 |