Print…
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isovaleric acid Isopentyl ester, Isovaleric acid Isoamyl ester, Isoamyl Isovalerate, Isopentyl 3-methylbutanoate, Isopentyl Isovalerate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W208515-100G-K W208515-1KG-K W208515-4KG-K
SIALW208515-100G-KEA 159 EUR
SIALW208515-100G-K SIALW208515-1KG-K SIALW208515-4KG-K
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutyl isovalerate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00048369
Número CAS: 659-70-1
EINECS: 211-536-1