Print…
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isovaleric acid Isopentyl ester, Isovaleric acid Isoamyl ester, Isoamyl Isovalerate, Isopentyl 3-methylbutanoate, Isopentyl Isovalerate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W208507-1KG-K W208507-20KG-K W208507-9KG-K
SIALW208507-1KG-KEA 87 EUR
SIALW208507-1KG-K SIALW208507-20KG-K SIALW208507-9KG-K
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutyl isovalerate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00048369
Número CAS: 659-70-1
EINECS: 211-536-1