Print…
Cloreto de hidrogénio 2 M em éter dietílico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H26914.AE H26914.AP
H26914.AEEA 104 EUR
H26914.AE H26914.AP
Cloreto de hidrogénio 2 M em éter dietílico
Cloreto de hidrogénio
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -40°(-40°F) MDL No.: MFCD00011324
Fórmula: HCl
Densidade: 0,747
Ponto de Inflamação: –40 °C (–40 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I