Print…
Cloreto de hidrogénio 2 N em éter dietílico, AcroSeal®, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
368471000 368478000
368471000.EA 115 EUR
368471000. 368478000.
Cloreto de hidrogénio 2 N em éter dietílico, AcroSeal®, puro
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Densidade: 0,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N