Cloreto de hidrogénio 1 M em éter dietílico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27125.AE
H27125.AP
H27125.AEEA
79.1
EUR
H27125.AE
H27125.AP
Cloreto de hidrogénio 1 M em éter dietílico
Cloreto de hidrogénio
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3535
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Fórmula:
HCl Densidade: 0,731 Ponto de Inflamação: –40 °C (–40 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,I |