Print…
Prata 1000 mg/L Ag em 5% ácido nítrico (de Ag) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13849.AD 13849.AE 13849.AP
13849.ADEA 64.7 EUR
13849.AD 13849.AE 13849.AP
Prata 1000 mg/L Ag em 5% ácido nítrico (de Ag) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certificações: Rastreável de NIST