Prata 10000 mg/L Ag em 5% ácido nítrico (de Ag) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14418.AE
14418.AD
14418.AP
14418.AEEA
189
EUR
14418.AE
14418.AD
14418.AP
Prata 10000 mg/L Ag em 5% ácido nítrico (de Ag) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certificações: Rastreável de NIST