Magnésio 1000 mg/L Mg em 5% ácido nítrico (de Mg) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88077.AE
88077.AP
88077.AEEA
45.5
EUR
88077.AE
88077.AP
Magnésio 1000 mg/L Mg em 5% ácido nítrico (de Mg) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificações: Rastreável de NIST