Magnésio 1000 mg/L Mg em 5% ácido nítrico (de Mg) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13861.AD
13861.AE
13861.AP
13861.ADEA
60.9
EUR
13861.AD
13861.AE
13861.AP
Magnésio 1000 mg/L Mg em 5% ácido nítrico (de Mg) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificações: Rastreável de NIST