Magnésio 10000 mg/L Mg em 5% ácido nítrico (de Mg) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14430.AE
14430.AP
14430.AD
14430.AEEA
159
EUR
14430.AE
14430.AP
14430.AD
Magnésio 10000 mg/L Mg em 5% ácido nítrico (de Mg) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certificações: Rastreável de NIST