Print…
Crómio 1000 mg/L Cr em 5% ácido nítrico (de Cr(NO₃)₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38728.AEEA 102 EUR
38728.AE 38728.AD 38728.AP
Crómio 1000 mg/L Cr em 5% ácido nítrico (de Cr(NO₃)₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificações: Rastreável de NIST