Print…
Crómio 10000 mg/L Cr em 5% ácido nítrico (de Cr(NO₃)₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38722.APEA 334 EUR
38722.AP 38722.AD 38722.AE
Crómio 10000 mg/L Cr em 5% ácido nítrico (de Cr(NO₃)₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certificações: Rastreável de NIST