Print…
Cloreto de hidrogénio-D1 35% em D₂O, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
543047-10G 543047-50G
SIAL543047-10GEA 81.6 EUR
SIAL543047-10G SIAL543047-50G
Cloreto de hidrogénio-D1 35% em D₂O, Sigma-Aldrich®
Cloreto de hidrogénio-D1
Fórmula: DCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044642
Número CAS: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8
UN: 1789
ADR: 8,II