Print…
Chloroform : Isoamyl alcohol (49:1) (v/v), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
25668-100ML 25668-500ML
SIAL25668-100MLEA 116 EUR
SIAL25668-100ML SIAL25668-500ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (49:1) (v/v), Sigma-Aldrich®
Chloroform : isoamyl alcohol
Fórmula: CHCl₃,C₅H₁₂O
UN: 1888
ADR: 6.1 III