Print…
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
X205-450MLEA 112 EUR
X205-450ML X205-950ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) para biotecnologia
Chloroform : isoamyl alcohol
Uma solução pré-misturada, 24 partes de clorofórmio para 1 parte de álcool isoamílico. Combinado com fenol (1:1) durante os procedimentos de purificação de ácido nucléico.
Fórmula: CHCl₃,C₅H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Encomendar
Specific Gravity (20 °C) 1.446 - 1.463 g/ml
Water (KF) 0.1%