Manganês 10000 mg/L Mn em 5% ácido nítrico (de Mn) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14413.AD
14413.AE
14413.AP
14413.ADEA
101
EUR
14413.AD
14413.AE
14413.AP
Manganês 10000 mg/L Mn em 5% ácido nítrico (de Mn) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certificações: Rastreável de NIST