Gadolínio 1000 mg/L Gd em 5% ácido nítrico (de Gd₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88065.AE
88065.AP
88065.AEEA
51.6
EUR
88065.AE
88065.AP
Gadolínio 1000 mg/L Gd em 5% ácido nítrico (de Gd₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Gadolinium Standards
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certificações: Rastreável de NIST