Disprósio 1000 mg/L Dy em 5% ácido nítrico (de Dy₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88062.AE
88062.AP
88062.AEEA
49
EUR
88062.AE
88062.AP
Disprósio 1000 mg/L Dy em 5% ácido nítrico (de Dy₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificações: Rastreável de NIST