Print…
Disprósio 1000 mg/L Dy em 5% ácido nítrico (de Dy₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13838.AD 13838.AE 13838.AP
13838.ADEA 87.8 EUR
13838.AD 13838.AE 13838.AP
Disprósio 1000 mg/L Dy em 5% ácido nítrico (de Dy₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificações: Rastreável de NIST