Print…
Disprósio 10000 mg/L Dy em 5% ácido nítrico (de Dy₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14426.AD 14426.AE 14426.AP
14426.ADEA 118 EUR
14426.AD 14426.AE 14426.AP
Disprósio 10000 mg/L Dy em 5% ácido nítrico (de Dy₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificações: Rastreável de NIST