Césio 1000 mg/L Cs em 5% ácido nítrico (de Cs₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88058.AE
88058.AP
88058.AEEA
54.7
EUR
88058.AE
88058.AP
Césio 1000 mg/L Cs em 5% ácido nítrico (de Cs₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificações: Rastreável de NIST