Césio 1000 mg/L Cs em 5% ácido nítrico (de Cs₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13825.AD
13825.AE
13825.AP
13825.ADEA
78.9
EUR
13825.AD
13825.AE
13825.AP
Césio 1000 mg/L Cs em 5% ácido nítrico (de Cs₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificações: Rastreável de NIST