Print…
Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
29106.04 29106.09
29106.04EA 84.9 EUR
29106.04 29106.09
Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Europium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-55-7 Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 736.23 (592.10anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00149704
Fórmula: Eu₂O₁₂S₃·8H₂O
Peso Molecular: 736,23
Ponto de Fusão: 375 °C (-8H₂O)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149703
Número CAS: 10031-55-7
EINECS: 236-903-3