Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13210.06
13210.14
13210.06EA
150
EUR
13210.06
13210.14
Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Europium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-55-7
Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 736.23 (592.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00149704
Fórmula:
Eu₂O₁₂S₃·8H₂O Ponto de Fusão: 375 °C (-8H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149703 Número CAS: 10031-55-7 EINECS: 236-903-3 Merck Index: 14,3904 |