Print…
Malonyl dichloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125280250 125281000
ACRO125280250EA 81.8 EUR
ACRO125280250 ACRO125281000
Malonyl dichloride 97%
Malonyl dichloride
Fórmula: C₃H₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 47 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,45 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000735
Número CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm