2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27808.09
H27808.03
H27808.09EA
103
EUR
H27808.09
H27808.03
2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
2-Chloro-5-pentylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 154466-62-3
Molecular Formula: C9H13ClN2
Formula Weight: 184.67
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.504
Boiling Point: 124°/3mm
MDL No.: MFCD04038093
Fórmula:
C₉H₁₃ClN₂ Ponto de ebulição: 124 °C (3 mmHg) Densidade: 1,085 Ponto de Inflamação: 97 °C (207 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038093 Número CAS: 154466-62-3 |